Learn More
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373796 5 g 5 Gramm
11363796 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16851.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 350-92-5 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 350-92-5
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD00068171
InChI-Schlüssel IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-trifluoro-3-phenylacetone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl, acmc-20amz1, trifluoromethylbenzyl ketone, benzyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl benzyl ketone, ksc227m3d
PubChem CID 222958
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-3-Phenylpropan-2-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Dichte 1.22
Siedepunkt 51°C to 52°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
Beilstein 2614467
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.