Learn More
1,1,1-Trichlorethan in Dimethylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389757 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 16389757
Marke: SPEX Certiprep USPS3605DMSO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,1,1-Trichlorethan71-55-650.000 μg/ml;
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trichloroethane in Dimethyl Sulfoxide
Namenshinweis USP 467 Standard
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 71-55-6
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Explosionsgrenze 1.8% (volume); 63% (volume)
Zündpunkt 270°C
Dampfdruck 2.5 hPA (20°C)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,1-Trichloroethane
Dichte 1.1g/cm3
Physikalische Form Flüssigkeit
Summenformel C2H3Cl3
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)(Cl)Cl
Element 1,1,1-Trichloroethane
IUPAC-Name 1,1,1-Trichlorethan
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Molekulargewicht (g/mol) 133.396
PubChem CID 6278
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:36015
Güte USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50, 000 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trichloroethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,1-trichloroethane
Produkt nur für den Laborgebrauch