Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15149293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15149293 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
10430398 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15149293 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430850010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-97-3
Summenformel C6H19NSi2
Molekulargewicht (g/mol) 161.4
MDL-Nummer MFCD00008259
InChI-Schlüssel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-Name [Dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -78.0°C
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 125.0°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4060 to 1.4090
Menge 1 L
UN-Nummer 3286
Merck Index 15,4725
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viskosität 0.9 mm2/s (25°C)
Formelmasse 161.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.