Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10637061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10637061
Marke: Thermo Scientific Acros 308930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Namenshinweis 99%
CAS 3063-94-3
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3000g/mL
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6F6O2
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Brechungsindex 1.3300 to 1.332
MDL-Nummer MFCD00040105
Menge 5 g
Relative Dichte 1.3
Synonym hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
InChI-Schlüssel FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-yl-2-methylprop-2-enoat
Stabilisator Exact type and amount of stabilizer on the CoA
Molekulargewicht (g/mol) 236.11
PubChem CID 76469
Formelmasse 236.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit