Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Phenyl-2-Propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459307
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459307 1 g -
11469307 5 g 5 Gramm
11479307 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21366.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 718-64-9 | C9H6F6O | 244.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 718-64-9
Summenformel C9H6F6O
Molekulargewicht (g/mol) 244.136
MDL-Nummer MFCD00040983
InChI-Schlüssel IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-phenyl-2-propanol, hexafluoro-2-hydroxyisopropyl benzene, bis trifluoromethyl phenylcarbinol, 2,2,2,2',2',2'-hexafluorocumyl alcohol, alpha,alpha-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, hexafluoro-2-phenylisopropanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-bis trifluoromethyl, hexafluoro-2-phenyl isopropanol, hexafluoro-2-phenyl-2-propanol, benzenemethanol, alpha,alpha-bis trifluoromethyl
PubChem CID 69748
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-phenylpropan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Dichte 1.45
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 2053547
Formelmasse 244.14
Reinheit (%) ≥98%