Learn More
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-Iodpropan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307516
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307516 1 g 1 Gramm
11317516 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11047.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 354-69-8 | C3H2F5I | 259.945 g/mol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane is used to produce 1,1,1,2,2-pentafluoro-propane by heating. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodopropan wird zur Herstellung von 1,1,1,2,2-pentafluorpropan durch Erhitzen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354-69-8
Summenformel C3H2F5I
Molekulargewicht (g/mol) 259.945
MDL-Nummer MFCD00039405
InChI-Schlüssel HENALDZJQYAUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropyl iodide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, propane, 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo, 1h,1h-pentafluoropropyl iodide, 1-iodo-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, acmc-1cmxs, cf3cf2ch2i, 2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, propane,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo
PubChem CID 67721
IUPAC-Name 1,1,1,2,2-Pentafluor-3-Iodpropan
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Siedepunkt 70°C to 71°C
Brechungsindex 1.373
Menge 1 g
Beilstein 1700278
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 259.95
Reinheit (%) 96%