Learn More
Fisherbrand™ 0,8 ml-Einsatz mit montierter blauer Kappe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Beschreibung
Shell-Fläschchen eignen sich vorzugsweise für Geräte folgender Hersteller: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters™ (Wisp 96 bzw. Karussell mit 48 Positionen).
- Eine handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
- Die sternförmige Membran ermöglicht ein einfaches Einsetzen des PE-Stopfens
- Für die HPLC empfohlen
- Shell-Fläschchen und die entsprechenden Stopfen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 8 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7,6 mm |
| Material | Glaseinsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nicht-kritische Analysen, HPLC |
| Enthält | Montierte Kappe |
| Verpackungsart | Polypropylenbox |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <3 μl |
| Volumen (metrisch) Einsatz | 1,02 mL |
| Mehr anzeigen |