Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.5 ml
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rot
Violett
Verschlusstyp:
Flache Kappe
Gewölbte Kappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
0,5 ml-Einzelröhrchen mit Schnappverschluss-Kappe in gewölbter oder flacher Ausführung. Diese Röhrchen sind mit 0,5 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel und können in PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung verwendet werden.
Highlights
- Suitable for 0.5 mL thermal cycler blocks
- 0.6 mL maximum tube capacity when closed
- Integral ‘snap shut’ cap
- Available with flat or domed caps
Applications
- PCR
- Sample storage
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Certified free of human DNA, RNase and DNases. |
| Farbe | Rot |
| Volumen (metrisch) | 0.5 mL |
| Menge | 1000 |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Flache Kappe |
| Produkttyp | Tube |