Learn More
Axygen™ Axygen™ 0.5mL Conical Screw Cap Tubes: Vorsterilisiert
Artikelnummer. 11370345 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Diverse
Durchsichtig
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11370345
Marke: Axygen™ SCT050CS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit chemisch beständigem O-Ring
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Restriktionsenzymen und anderen Reagenzien.
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind.
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
  • In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schraubverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Format Ohne Schlaufe
Enthält O-Ring
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Röhrchen und Kappen/Packung, 8 Packungen/Karton
Sterilität Steril
Graduated Nein
Verschlusstyp Schraubverschluss
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g