Learn More
Axygen™ Axygen™ 0.5mL Conical Screw Cap Tubes: Vorsterilisiert
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Diverse
Durchsichtig
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Restriktionsenzymen und anderen Reagenzien.
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind.
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Diverse |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
| Material | Polypropylen |
| Format | Ohne Schlaufe |
| Enthält | O-Ring |
| Verpackung | Beutel |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |