Learn More
Sharpsafe™ 0.3 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
227.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sharps Container
Kapazität (metrisch) 0.3 L
Farbe Gray
Abmessungen (L x B x H) 443 x 503 x 268 mm
Menge 100/Cs.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Verschlusstyp Verschlussfarbe Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlusstyp Verschlussfarbe Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17651705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sharpsafe™
51751420
Petal Opening Purple NX, UN3291, ISO23907-1:2019 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17661705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sharpsafe™
51751430
Petal Opening Yellow UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17671705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sharpsafe™
51752430
Clear Opening Yellow UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17681705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sharpsafe™
51754410
Blade Opening Orange UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17691705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sharpsafe™
51761210
Petal Opening Black UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Through championing change and pioneering product innovation, we are proud to have introduced the world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • Designed specifically for the disposal of insulin syringes, the 0.3 Liter can be easily stored in a bag or pocket and is ideal for both personal and clinical use.
  • A non-return petal aperture ensures that once disposed of, sharps cannot be removed.
  • Our 0.3 Liter Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
  • Made from low carbon footprint recycled material
  • Flip top lid for temporary and final closure feature
  • In-mold label - offers permanent audit trail which cannot be removed.
  • Class-leading leak resistance
  • Complies with the standards listed below
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Spezifikation
Spezifikation
Sharps Container
Gray
100/Cs.
0.3 L
443 x 503 x 268 mm
Safe Disposal of Used Sharps