Learn More
Sartorius™ Membranfilter aus PTFE, 0,2μm D=50mm, weiß, (VE=100 Stck.)
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
Hydrophobe PTFE-Membran für die Filtration von Luft, Gasen oder Chemikalien. Das Material besitzt eine sehr hohe chemische Beständigkeit.
Porengrösse: 0,2μm
φ: 50mm
Porengrösse: 0,2μm
φ: 50mm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bubble Point | Gehäuse 1bar |
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | PTFE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Flussrate | 11 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterile Filtration von Luft und anderen Gasen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln. |
| Hydrophobizität | Hydrophob |
| Anzahl pro Packung | 100 Stück/Packung |
| Mehr anzeigen |