Learn More
Sharpsafe™ 0.2 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marke: Sharpsafe™ 51733430
Additional Details : Gewicht : 5.50000kg
Beschreibung
- Der weltweit erste nachhaltige Einweg-Behälter für scharfe Abfälle auf dem Markt.
- Der 0,2 Liter ist speziell für die Entsorgung von Insulinspritzen konzipiert und kann einfach in einer Tasche oder Hosentasche aufbewahrt werden. Er eignet sich sowohl für den persönlichen als auch für den klinischen Gebrauch.
- Eine Öffnung, die nicht umgekehrt passiert werden kann, gewährleistet, dass scharfe Gegenstände nach der Entsorgung nicht entfernt werden können.
- 0,2 Liter-Sharpsafe™-Behälter sind speziell für die sichere Entsorgung von klinischen spitzen/scharfen Gegenständen und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt worden. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Klappdeckel für temporäre und endgültige Verschlussfunktion
- Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
- Erstklassige Auslaufsicherheit
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291.
Spezifikation
Sharps-Behälter | |
UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 | |
Gelb | |
320 x 395 x 300 mm | |
Entsorgung von Insulinspritzen |
0,2 l | |
Stiftöffnung | |
Grau | |
100/Karton |