missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (CL9766) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21173JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
alpha-Fetoprotein/AFP | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 549 | |
Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP | |
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02771, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
0.1 mL | |
Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
174 | |
Store at 4⪚C in the dark. | |
IgG2a |
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
CL9766 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (CL9766) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 549
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur