missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aspartate Transaminase Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-78089JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aspartate Transaminase Polyclonal antibody specifically detects Aspartate Transaminase in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Aspartate Transaminase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| aspartate aminotransferase, cytoplasmic, CASPAT | |
| Aspartate Transaminase Antibody was produced by repeated immunizations with Aspartate Transaminase from pig heart. (Uniprot: P00503) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Pig | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Sheep | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| 396967 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur