UserName
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Jetzt sparen
Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu
pH-Papier und andere Teststreifen
pH-Papier und andere Teststreifen
Einwegtestmaterialien, die zur schnellen und halbqualitativen Bestimmung der Säure oder Alkalinität von Flüssigkeiten oder zur Messung eines anderen Parameters oder einer anderen Substanz verwendet werden; dazu können Tests auf Stärke, Chlor und Molybdän gehören; in der Regel über die Nutzung farbbasierter Reaktionen.
pH-Papiere, pH-Streifen, pH-Stäbchen und pH-Testkits werden im Labor, in der Industrie und im Bildungswesen zur qualitativen Bewertung von pH-Werten oder zur Überwachung von Säure-Basen-Titrationen in einer Reihe von Probentypen verwendet. pH-Puffer-Referenzstandards werden für die genaue Kalibrierung von pH-Messgeräten und -Monitoren verwendet, um eine weitaus präzisere und quantitativere pH-Messung zu ermöglichen.
PH-Testpapiere werden entweder als Rollen, Abreißstreifen oder als Stäbchen geliefert. Sie sind mit Indikatorfarbstoffen imprägniert, die bei einem bestimmten pH-Wert die Farbe wechseln. Bei einigen Produkten sind die Indikatorfarbstoffe kovalent an Zellulosefasern gebunden, um ein Ausbluten (Auslaugen) und eine Kontamination der Testprobe zu vermeiden.
Einige pH-Papiere zeigen einfache Säure- oder Basenzustände mit einem einzigen Farbwechsel von Rot nach Blau an (auch als Lackmuspapiere bezeichnet). Die Universal-pH-Papiere und -Streifen enthalten eine Kombination von Indikatoren, die einen Bereich von pH-Werten bis einschließlich 0 bis 14 in einem einzigen Test abdecken. Die beobachtete Farbänderung wird anhand einer Vergleichstabelle überprüft, die mit den Papieren geliefert wird.
Alternativ dazu werden bei der Messung des pH-Werts Standard- oder Referenz-pH-Puffer zur Kalibrierung von pH-Messgeräten und anderen elektrochemischen Sensoren verwendet.
Eigenschaften von Standard-Puffern:
• Typischerweise geliefert mit festen Werten von pH 4,01, pH 7,00 und pH 10,01
• Kann zur einfachen und schnellen Identifizierung farbcodiert sein
• Zertifiziert auf ihren nominalen pH-Wert und auf Genauigkeit bei einer bestimmten Temperatur (typischerweise 20 ° C)
• Lieferbar als gebrauchsfertige Lösungen oder Konzentrate
• Enthält Antimykotika für eine längere Haltbarkeitsdauer
pH-Bereich 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
Volumen (metrisch) 
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
Ergebnisse verfeinern
Ergebnisse verfeinern
In dieser Kategorie wurden keine Ergebnisse gefunden. Entfernen Sie einige der ausgewählten Filter und versuchen Sie es erneut.
  • (5)
  • (70)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (21)
  • (119)
  • (1)
  • (1)
  • (24)
  • (11)
  • (29)
  • (57)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
Gefilterte Suchergebnisse
Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.