accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6123-63-3

CH3ONNH3C

CAS RN 6123-63-3

IUPAC Name: 1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Synonyme: 1-(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 200.24
Summenformel: C12H12N2O
InChi Key: FZEDJUVQMGBVRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern