accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 83-55-6

IUPAC Name: 5-aminonaphthalen-1-ol
Synonyme: 5-aminonaphthalen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol): 159.19
Summenformel: C10H9NO
InChi Key: ZBIBQNVRTVLOHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C2C=CC=C(O)C2=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern