accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClCl

CAS RN 67-66-3

IUPAC Name: trichloromethane
Synonyme: chloroform caswell no. 192 C-H-cl3 methenyl chloride epa pesticide chemical code 020701 chloroform (substance) 1,1,1-trichloromethane trichloormethaan chloroform (product) chloroformium pro narcosi
Molekulargewicht (g/mol): 119.37
Summenformel: CHCl3
InChi Key: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)Cl
Menge 
  • (1)
  • (24)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (23)
  • (25)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (155)
  • (8)
Güte 
  • (5)
  • (19)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (21)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (22)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (14)
  • (1)
  • (5)
  • (15)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (39)
  • (23)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (24)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (23)
  • (25)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (155)
  • (8)
  • (5)
  • (19)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (21)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (22)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (7)
  • (1)