accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6366-70-7

NH2(S)HNOOOOHCl

CAS RN 6366-70-7

IUPAC Name: (2S)-1-(benzyloxy)-1-oxo-6-{[(2-phenylacetyl)oxy]amino}hexan-2-aminium chloride
Synonyme: (2S)-1-(benzyloxy)-1-oxo-6-{[(2-phenylacetyl)oxy]amino}hexan-2-aminium chloride
Molekulargewicht (g/mol): 406.91
Summenformel: C21H27ClN2O4
InChi Key: NWSFLBWTZZJOAF-FYZYNONXSA-N
SMILES: [Cl-].[NH3+][C@@H](CCCCNOC(=O)CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)