accessibility menu, dialog, popup

UserName

ICH3NSSNH3C(E)(E)(E/Z)

CAS RN 514-73-8

IUPAC Name: 3-ethyl-2-[(3E)-5-[(2E)-3-ethyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]penta-1,3-dien-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Synonyme: dithiazanine iodide
Molekulargewicht (g/mol): 518.48
Summenformel: C23H23IN2S2
InChi Key: MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].CCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C/C=C/C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2S1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern