accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 361393-93-3

IUPAC Name: 1-[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Synonyme: 1-[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Molekulargewicht (g/mol): 209.6
Summenformel: C8H7ClF3N
InChi Key: GRCRXCBPWHSEOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern