accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2797-51-5

IUPAC Name: 2-amino-3-chloro-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Synonyme: 2-amino-3-chloronaphthalene-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol): 207.61
Summenformel: C10H6ClNO2
InChi Key: OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern