accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSO

CAS RN 22053-74-3

IUPAC Name: 3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Synonyme: 3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 176.23
Summenformel: C10H8OS
InChi Key: DRZGHNXLEQHVHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern