accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 205171-12-6

H3CONNNNHNClHOHOHO

CAS RN 205171-12-6

IUPAC Name: 2-[2-chloro-6-(cyclopentylamino)-9H-purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolane-3,4-diol
Synonyme: 2-[2-chloro-6-(cyclopentylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolane-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol): 383.83
Summenformel: C16H22ClN5O4
InChi Key: MMPAUXMIDJWGFO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(O)C(O)C(CO)OC1N1C=NC2=C(NC3CCCC3)N=C(Cl)N=C12

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern