accessibility menu, dialog, popup

UserName

HCZnBr

CAS RN 171860-68-7

IUPAC Name: bromozincylium; cyclopentanide
Synonyme: bromozincylium; cyclopentanide
Molekulargewicht (g/mol): 214.41
Summenformel: C5H9BrZn
InChi Key: GTJUPSNUGOBNMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.C1CC[CH-]C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern