accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNN

CAS RN 1421263-65-1

IUPAC Name: 7,12-diazatricyclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-1(12),2(6),8,10-tetraen-3-one
Synonyme: 7,12-diazatricyclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-1(12),2(6),8,10-tetraen-3-one
Molekulargewicht (g/mol): 172.19
Summenformel: C10H8N2O
InChi Key: AMETXLSIVXCORJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CCC2=C1C1=NC=CC=C1N2

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern