accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 101-25-7

CAS RN 101-25-7

IUPAC Name: 3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3.3.1]nonane
Synonyme: dinitrosopentamethylenetetramine
Molekulargewicht (g/mol): 186.18
Summenformel: C5H10N6O2
InChi Key: MWRWFPQBGSZWNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=NN1CN2CN(C1)CN(C2)N=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern