CAS RN 100849-37-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Aniline-13C6, TRC
CAS: 100849-37-4 Summenformel: 13C6 H7 N Molekulargewicht (g/mol): 99.08 Synonym: Aniline 13C6,Benzenamine-13C6 (9CI),Aniline-13C6,Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6 IUPAC-Name: (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexatrienamin SMILES: N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1