Der neue extragroße Binder Solid.Line Zellkultur-Inkubator
Intelligent und einfach – Erleben Sie Einfachheit in ihrer besten Form für ein besseres Zellwachstum.
Webinar ansehen
Agenda
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie es ist, einen Inkubator von innen zu sehen? Nie zuvor gezeigte Bilder vermitteln einen Eindruck davon und demonstrieren Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Vorteile der neuen Solid.Line CO2-Inkubatoren.
Was macht Solid.Line so besonders? Solid.Line bietet eine der größten Petrischalen-Kapazitäten pro Fach und ermöglicht unbeschwertes Arbeiten. Die lüfterlose Konstruktion sorgt für einheitliche Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Bedingungen und die 180-Grad-Sterilisationsroutine schafft einen absolut reinen Innenraum. Sehen Sie sich diese und viele weitere Funktionen an.
Wir werden auch zeigen, wie dank der Bauweise das Budget entlastet wird und wertvolle Ressourcen freigemacht werden. Die Solid.Line CO2-Inkubatormodelle CB-S 170 und CB-S 260 sind perfekt auf die Anforderungen der akademischen Forschung, Bildung und Schulung abgestimmt.
Kernthemen des Webinars:
  • Entdecken Sie, wie intelligente Bauweise die Best-Practice bei Zell- und Gewebekultur unterstützt  
  • Sehen Sie, wie Ihre alltäglichen Probleme mit Kulturen gelöst werden  
  • Erfahren Sie, wie Solid.Line für ein gutes Zellwachstum sorgt 
  • Erfahren Sie, warum die Anwendung einfacher Physik erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt
Zugehörige Dokumente
  • Broschüre: Binder™ CO2-Inkubatoren – Übersicht 
  • White Paper: Zellkultivierung: Für und gegen besondere technische Lösungen bei CO2 
  • Technisches Datenblatt: Modell CB-S 170 CO2
Herunterladen
Unser Referent
team member
Lothar Maresch
Biologe, Academy Manager, Binder.