Minimieren Sie die Umweltbelastung Ihres Labors
Labore ermöglichen wichtige Forschung, aber sie benötigen viel Energie zum Betrieb, deutlich mehr als ein durchschnittliches Bürogebäude. Viele Wissenschaftler äußern Bedenken hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit und der Abfallproblematik im Labor. Von der Planung bis zur Entdeckung erfahren Sie, wie selbst die kleinsten Entscheidungen, die Sie als Innovator und Laborfachkraft treffen, zu einer besseren Welt beitragen können.
Ressourcenschonende Designs
Nachhaltigkeit beginnt am Anfang. Suchen Sie nach Produkten, die darauf ausgelegt sind, Ihre Nutzung und Exposition gegenüber gefährlichen Materialien zu minimieren, und kaufen Sie bei Herstellern, die den gesamten Lebenszyklus ihrer Labormaterialien berücksichtigen. Suchen Sie nach Lieferanten, die Daten zu ihren Umweltansprüchen durch ein ACT-Label oder eine andere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktkennzeichnung bereitstellen.
Thermo Scientific Produkte sind Teil eines Programms, das von der gemeinnützigen Organisation My Green Lab (mygreenlab.org) betrieben wird, einer Organisation, die ein Umweltbewertungslabel für Laborprodukte bereitstellt. Das ACT-Label betont Verantwortlichkeit (A), Konsistenz (C) und Transparenz (T) in Bezug auf Herstellung, Energie, Wasserverbrauch, Verpackung und Entsorgung am Ende der Lebensdauer.
Das ACT-Label erleichtert den Vergleich und die Auswahl umweltfreundlicher Produkte. Es kann zu Kaufentscheidungen beitragen oder Ihnen helfen, die Auswirkungen eines derzeit verwendeten Produkts zu bewerten.
Wiederverwendbare Verbrauchsmaterialien
Kunststoffverbrauchsmaterialien sind oft die beste Wahl für Ihr Labor, insbesondere solche, die Sie immer wieder verwenden können. Wie bei vielen Thermo Scientific Nalgene-Produkten können Sie sie möglicherweise recyceln, wenn Sie bereit sind, sich von ihnen zu trennen. Viele unserer Produkte bestehen aus Polypropylen und Polyethylen, die recycelbare Kunststoffe sind.
Die folgenden Produkte bestehen aus hochwertigen, laborgeeigneten Kunststoffmaterialien mit zuverlässig niedrigen Auslaugungs- und Extraktionswerten.
Nalgene Weithals-HDPE-Flaschen
Wählen Sie Thermo Scientific Nalgene Weithals-Laborqualität-HDPE-Flaschen für unzählige Feldanwendungen. Diese Behälter bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und Alkoholen und sind für den Gefriergebrauch bis -100°C geeignet. Sie sind zudem auslaufsicher, wenn sie mit Nalgene-Verschlüssen verwendet werden.
Nalgene Polypropylen-Messzylinder
Führen Sie Anwendungen präzise mit Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Messzylindern durch, die großzügige Ausgießer, eingegossene Graduierungen und eine große, blaue Basis aufweisen. Es gibt keinen Meniskus, der die Ablesungen erschweren könnte, was hilft, Schätzungen zu eliminieren. Die Zylinder können chemisch sterilisiert werden und sind für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
Nalgene Polypropylen-Becher
Führen Sie präzise und effiziente Ausgießvorgänge mit Thermo Scientific Nalgene Polypropylen Griffin Low-Form Bechern durch. Diese Becher verfügen über ein Design mit Einzelausgießer und leicht ablesbare, siebgedruckte Graduierungen. Ihre robuste, wiederverwendbare Konstruktion hält unter typischen Laborbedingungen jahrelang und sie entsprechen den internationalen ISO/DIN 7056-Normen für die Genauigkeit von Laborplastik.
Bei Thermo Fisher Scientific fördern wir Innovationen, um die Welt auf die richtige Weise zu beeinflussen.
Erfahren Sie mehr über unser Umwelt-Nachhaltigkeitsprogramm.
Minimize Your Laboratory’s Environmental Impact
Inhalt bereitgestellt von:
Thermo Scientific Logo