Bringen Sie Ihr Team in Schwung mit dem Eppendorf epMotion™ 96 Flex
Das neue, halbautomatisierte und innovative 96-Kanal-Liquid-Handling-System von Eppendorf, der epMotion™ 96 Flex, überbrückt die Lücke zwischen traditionellen elektronischen Pipetten und komplexen vollautomatisierten Pipettiersystemen. Es ermöglicht eine deutlich erhöhte Effizienz und einen höheren Durchsatz im Vergleich zu manuellen Pipetten. Gleichzeitig kann es die Effizienz und den Durchsatz von automatisierten Liquid-Handling-Systemen in ausgewählten Anwendungen erreichen, zu einem Bruchteil ihres Preises und mit einem geringen Platzbedarf auf der Labortheke.
Flexibilität
Die austauschbaren Dispensierköpfe des epMotion 96 Flex ermöglichen eine einfache und schnelle Anpassung an verschiedene Volumenbereiche. Das Gerät kann mit zwei Dispensierköpfen ausgestattet werden, die Volumenbereiche von 0,5 bis 300 µL und 5 bis 1000 µL abdecken. Das Highlight: Die Dispensierköpfe können vom Benutzer in nur wenigen Minuten ohne Werkzeuge einfach und schnell ausgetauscht werden.
Ergonomie
Eppendorf legt besonderen Wert auf Ergonomie und Präzision bei der Entwicklung neuer Liquid-Handling-Lösungen. Dies ist auch beim epMotion 96 Flex der Fall. Die intuitive Touchscreen-Oberfläche und die durchdacht platzierten Interaktionspunkte garantieren eine einfache Handhabung mit höchster Präzision. Dank dieses Bedienkonzepts und des geringen Platzbedarfs kann der epMotion 96 Flex auch in Sicherheitswerkbänken verwendet werden.
Genauigkeit und Präzision
Der epMotion 96 Flex ist gemäß der neuen ISO 23783-2 Norm kalibriert und bietet somit eine hohe Pipettiergenauigkeit und -präzision, die Grundlage für reproduzierbare Assays, selbst bei der Verwendung sehr kleiner Volumina oder schwieriger Flüssigkeiten mit hoher Viskosität (z.B. Glycerin) oder Dampfdruck (z.B. Ethanol).
Der perfekte Begleiter
Der epMotion 96 Flex dient auch als nützliche Ergänzung zu großen automatisierten Systemen. In der Rolle eines "Zuführsystems" kann er Platten für die weitere Verarbeitung durch große Roboter vorbereiten, was die Effizienz und den Gesamtdurchsatz solcher Systeme erheblich steigern kann.
Vielseitig in verschiedenen Anwendungen
Mit der Einführung des epMotion 96 Flex hat Eppendorf ein bahnbrechendes Produkt präsentiert, das die hohen Anforderungen moderner Labore im Bereich Liquid-Handling voll erfüllt. Dieses neue Eppendorf-System ist eine nützliche Ergänzung sowohl für manuelle als auch für automatisierte Workflows, die sich an die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Anwendungsbereiche anpassen können, von der Molekularbiologie bis zur Zellkultur.
Flex Up Your Team - epMotion 96 Flex
Flex Up Your Team - epMotion 96 Flex
Inhalt bereitgestellt von:
Eppendorf logo
Ähnliche Produkte