Erleben Sie unvergleichlichen Schutz und Komfort mit Kimtech Polaris Nitrilhandschuhen
Einführung
Um Wissenschaftlern in anspruchsvollen Umgebungen eine sichere und komfortable Arbeit zu ermöglichen, hat Kimberly-Clark Professional™ die Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe eingeführt. Diese Handschuhe bieten einen hervorragenden Schutz und eine hohe Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Fingerfertigkeit und hohem Tragekomfort. Mit einer U.S.-Ergonomie-Zertifizierung für messbare ergonomische Vorteile für den Benutzer durch Verbesserung von Komfort und Passform und durch Minimierung von Risikofaktoren, die zu Verletzungen führen können, sind sie der am besten schützende Handschuh im Kimtech™-Portfolio von Laborhandschuhen. Zusätzlich zu diesen Vorteilen bieten die Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe folgende Vorteile:
  • Premium-Nitril mit einer geschützten Formulierung
  • Moderne Fertigungstechnologie
  • Verbesserter Schutz gegen Chemikalienspritzer [Typ B (JKOPT)]
  • Erweiterter Schutz gegen Spritzer von Chemotherapeutika
Der Polaris-Unterschied
Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe sind für den Einsatz in Laboratorien und nicht sterilen pharmazeutischen Produktionsumgebungen sowie in Life-Science-Anwendungen konzipiert. Sie wurden gegen 29 gängige Chemikalien und 24 Chemotherapeutika getestet, fast dreimal so viele wie in der Norm ASTM D6978 für den Einsatz in der Chemotherapie gefordert. Die in zwei Längen (25 cm und 30 cm) erhältlichen Polaris™ und Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe helfen, die Lücken zum Laborkittel zu schließen, um maximalen Schutz zu gewährleisten.
Polaris™ Handschuhe bieten außerdem einen optimalen Schutz der Hautgesundheit und minimieren jegliche Hautreaktion durch nicht nachweisbare Mengen an Vulkanisiermittel im Endprodukt. Darüber hinaus verhindern die strukturierten Fingerspitzen und die glatte Oberfläche Fallenlassen und Brechen von Materialien, selbst wenn sie nass sind. Ihre geschützte Formulierung und die dunkle magentafarbene Farbe machen sie zu einer einzigartigen und äußerst effektiven Ergänzung für jede wissenschaftliche Umgebung. Außerdem können die Polaris™-Handschuhe, wenn sie nach dem Gebrauch nicht kontaminiert sind, über das RightCycle™-Programm recycelt werden.
Wissenschaftlerin trägt Kimtech Polaris Nitril-Handschuhe
Inhalt bereitgestellt von:
Kimberly-Clark Professional Logo
Weitere Produkte