Verbessern Sie die Produktivität im Labor der indem Sie Ihre Säulen modernisieren
Haben Sie die Größe Ihrer LC-Säulen geändert? Benutzen Sie Säulen, die nicht mehr verfügbar sind, oder Lieferanten, die nicht mehr im Handel sind? Sind Sie daran interessiert, bestehende Methoden zu modernisieren, um die Produktivität im Labor zu erhöhen?
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie ihren Lösungsmittelverbrauch mit der neusten Säulentechnologie
Die US Pharmacopeia hat wichtige Schritte unternommen, um Laboren die Möglichkeit zu geben, ihre Methoden zu verbessern und dadurch Zeit und Geld zu sparen sowie den Lösungsmittelverbrauch zu reduzieren. Ab dem 01. Dezember 2022 wird die US Pharmacopeia Änderungen der Partikelgröße, der Länge und des Innendurchmessers sowohl für isokratische als auch für Gradientenmethoden zulassen, um die ursprünglichen Methoden auf neue Standards zu verbessern. Das Europäische Arzneibuch und das Japanische Arzneibuch haben mit ihren neuesten Ausgaben, die ab dem 01. Januar 2023 gelten, nachgezogen.
Folgen Sie der Auflistung geeigneter Thermo Scientific™ Chromatographiesäulen für die LC-Chromatographie nach USP 621, die auch für das Europäische Arzneibuch gelten können.
Variabel
Isokratische Trennung
Gradiententrennung
Stationäre Phase
Mobile Phase pH
Partikelgröße/Spaltenlänge
Injektionsvolumen
Durchflussrate
Säulentemperatur
Keine Veränderung der physikalisch-chemischen Eigenschaften der stationären Phase (gleiche L-Kategorie)
±0,2 pH-Einheiten (sofern nicht anders beschrieben)
Per konstantem L/dp oder N: -25% bis +50%
Optional/Flexibel
Eine zusätzliche Änderung der Durchflussmenge von ±50% ist zulässig
Nach der Berechnung der Durchflussmenge ist eine Änderung der Durchflussmenge nicht zulässig
±10°C
±5°C
Tabelle 1. Änderungen des US- und EU-Pharmakopöes
Nachfolgend (Tabelle 2) finden Sie eine Auflistung geeigneter Thermo Scientific™ Chromatographiesäulen für die LC-Chromatographie nach USP 621, die auch für die EU-Pharmacopeia anwendbar sein können.
L Kategorie
Beschreibung
Thermo Scientific™-Säulen
L1
Octadecylsilan, chemisch gebunden an poröses oder nicht poröses Siliziumdioxid oder Keramik Mikropartikeln (1,5 bis 10μm Durchmesser) oder einem monolithischen Stab
Acclaim™ 120 C18
Acclaim™ RSLC C18
Accucore™ C18
Accucore™ aQ
Accucore™ 150-C18
Accucore™ XL C18
AQUASIL™ C18
Hyperprep™ HS C18
Hypersil™ 100 C18
Hypersil™ BDS C18
Hypersil™ GOLD
Hypersil™ GOLD aQ
Hypersil™ ODS
Hypersil™ ODS-2
Syncronis™ C18
Syncronis™ aQ
Tabelle 2. Auswahl von HPLC-Säulen nach USP-Spezifikation
Klicken Sie hier, um weitere USP-Codes, Beschreibungen und empfohlene Phasen anzuzeigen.
LC-Säulen
Inhalt bereitgestellt von:
Thermo Scientific logo
Reference