Vier praktikable Möglichkeiten, der Nachhaltigkeit in Ihrem Labor Priorität einzuräumen
Es überrascht nicht, dass Laboratorien unglaublich ressourcenintensiv sind - sie erzeugen viel Abfall, verbrauchen viel Energie und haben einen hohen Wasserbedarf. Man schätzt, dass der in Laboren jährlich anfallende Plastikmüll eine Fläche bedecken könnte, die 23 Mal so groß ist wie Manhattan, und zwar knöcheltief. Außerdem verbrauchen Labore nach Rechenzentren bekanntermaßen mehr Energie pro Quadratmeter als jeder andere Sektor.
Obwohl Labors zu den ressourcenintensivsten Räumen gehören, müssen sie das nicht sein. Die Einführung umweltfreundlicherer Praktiken in der wissenschaftlichen Industrie entwickelt sich rasch. Eine kürzlich von My Green Lab veröffentlichte Studie ergab, dass mehr Unternehmen als je zuvor mutige und ehrgeizige Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit in ihren Labors eingehen. Wie in der Studie dargelegt, hatten sich Ende 2022 etwa 46 % der Biotechnologie- und Pharmaindustrie dem Race to Zero der UNO angeschlossen, einer globalen Kampagne, die Unternehmen dazu aufruft, radikale und sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um bis spätestens 2050 netto null Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Nahezu 1 500 Labore weltweit haben sich der My Green Lab-Zertifizierung unterzogen, dem globalen Standard für bewährte Praktiken im Bereich der Nachhaltigkeit in Laboren und ein wichtiger Maßstab für den Fortschritt in der Branche.
Der positive Wandel bei der Verpflichtung zu nachhaltigen Praktiken ist durch die Verbreitung von wichtigen und zugänglichen Programmen und Ressourcen möglich geworden. Heute können Unternehmen mehr denn je der Nachhaltigkeit mit Hilfe von Ressourcen Vorrang einräumen, die alles bieten, von der Beschaffung umweltfreundlichen Laborbedarfs bis hin zu umsetzbaren Best Practices und Schulungen zu Konzepten und Praktiken für grüne Labore.
Im Folgenden haben wir vier Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie der Nachhaltigkeit Priorität einräumen, nachhaltiges Material von Unternehmen Ihres Vertrauens beschaffen und einen Beitrag zu einer globalen Kultur der Nachhaltigkeit in der Wissenschaft leisten können.
1. Beschaffen Sie nachhaltige Instrumente und Produkte mit dem ACT-Label
Die Beschaffung von Produkten, die umweltfreundlich sind, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Durch den Kauf von Instrumenten und Produkten, die den Abfall, den Energieverbrauch und die Verwendung von Lösungsmitteln/Verbrauchsmaterialien reduzieren, können Organisationen dem Ziel der Kohlenstoffneutralität und des Null-Abfalls näher kommen.
Wenn Sie Kaufentscheidungen treffen, kann es sein, dass Sie aus Kostengründen auf den Widerstand der Geschäftsleitung stoßen. Um sich effektiv für nachhaltigere Geräte und Materialien in Ihrem Labor einzusetzen, sollten Sie einige Dinge beachten. Zunächst sollten Sie sich mit den Fakten vertraut machen: Nachhaltige Produkte mögen zwar im Vorfeld teurer sein, aber sie verbrauchen während ihrer Lebensdauer oft weniger Energie, erfordern weniger Wartung und halten länger. Außerdem hat sich die Preisspanne zwischen herkömmlichen Laborprodukten und umweltfreundlichen Produkten in den letzten 5 Jahren verringert, so dass die Kosten vergleichbar geworden sind.
Allerdings gibt es immer noch viele Fälle, in denen nachhaltige Produkte mehr kosten. Hier empfiehlt es sich zu recherchieren, wo und wie bestimmte Produkte hergestellt wurden. Warum ist ein Produkt billiger als ein anderes? Oft liegt es daran, dass sie in Ländern ohne faire Arbeitsgesetze oder Umweltvorschriften hergestellt werden, was die Kosten senken kann. Wenn Sie sich für ein bestimmtes Produkt einsetzen, kann das Verständnis der Lieferkette dazu beitragen, höhere Kosten zu rechtfertigen und Ihnen und Ihrer Organisation zu helfen, gute und faire Wissenschaft zu betreiben.
Damit die Käufer fundierte Entscheidungen über die Produkte, die sie kaufen, und die Hersteller, mit denen sie zusammenarbeiten, treffen können, sind klare, vergleichbare Informationen über die Effizienz und Haltbarkeit eines Produkts unerlässlich. Das ACT-Label-Programm bietet Wissenschaftlern und Einkäufern eine vollständig durchsuchbare Produktdatenbank mit über 1.000 Produkten (von 19 Herstellern), die es Ihnen ermöglicht, Produkte vor dem Kauf zu vergleichen oder die Auswirkungen eines Produkts zu bewerten, das Ihr Labor bereits verwendet.
Das ACT-Label legt den Schwerpunkt auf Verantwortlichkeit, Konsistenz und Transparenz (Accountability, Consistency, and Transparency - ACT) in den Bereichen Herstellung, Energie- und Wasserverbrauch, Verpackung und Entsorgung. Die Datenbank erleichtert die Auswahl nachhaltigerer Produkte, indem sie von Dritten geprüfte Informationen über die Umweltauswirkungen eines Produkts bereitstellt. Stellen Sie sich die Datenbank als eine Art Öko-Ernährungsetikett für Laborprodukte vor.
2. Implementieren Sie nachhaltige Praktiken in Ihrem Labor, um die Umweltbelastung zu reduzieren
Null-Kohlenstoff-Ambitionen werden schnell in die Nachhaltigkeitsziele der weltweit einflussreichsten wissenschaftlichen Unternehmen und Institutionen aufgenommen, und das zu Recht - wussten Sie, dass Labore 10-mal mehr Energie und 4-mal mehr Wasser verbrauchen als Büroräume und jedes Jahr über 5,5 Millionen Tonnen (12 Milliarden Pfund) Plastikmüll produzieren? Glücklicherweise können nachhaltige Maßnahmen dazu beitragen, diese Zahlen zu senken, und es gibt eine Reihe von Tipps und Tricks zur Nachhaltigkeit, die sofort im Laborbetrieb umgesetzt werden können, darunter die unten aufgeführten.
- Schließen Sie den Frontschieber: Ein einziger chemischer Abzug kann jeden Tag so viel Energie verbrauchen wie 3,5 Haushalte. Denken Sie daran, den Frontschieber zu schließen! Wenn Sie die Schiebefenster des Abzugs nach Beendigung der Arbeit schließen, können Sie bis zu 40 % Energie sparen
- Installieren Sie Perlatoren mit niedrigem Durchfluss an Wasserhähnen, um den Wasserdurchfluss zu reduzieren: Perlatoren mit niedrigem Durchfluss können den Wasserdurchfluss von 15 l/min auf <5,7 l/min reduzieren. Dies ist eine einfache und billige Option, die den Wasserverbrauch erheblich reduziert
- Schalten Sie Geräte aus, wenn sie nicht benutzt werden: Die Steckdosenlast macht etwa 20 % des Energieverbrauchs in einem Labor aus. Es mag einfach klingen, aber das Ausschalten von Geräten, Computern und Lichtern, wenn sie nicht benutzt werden, kann eine große Wirkung haben
- Anpassen der Kühltemperaturen: Nach den Abzügen sind die Kühlräume die zweitgrößte Kategorie von Energieverbrauchern in Ihrem Labor. Wenn Sie Ihre Ultratiefkühltruhe von -80°C auf -70°C herunterkühlen, können Sie den Energieverbrauch um 30-40% senken. Erfahren Sie mehr über diese Änderung hier
Um besser zu verstehen, wie Sie in Ihrem Labor sinnvolle Veränderungen herbeiführen können, sollten Sie sich die My Green Lab Certification ansehen. Dieses Programm hilft Organisationen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem es das Laborpersonal über die besten Praktiken zur Verringerung des Energie-, Wasser- und Chemikalien-/Materialverbrauchs (sowie der Abfallproduktion) schult und zeigt, wie man die Mitarbeiter zur Mitarbeit motiviert und aktiviert. Durch die Zertifizierung eines Labors werden Wissenschaftler und Teams, die Labore unterstützen, mit bewährten Verfahren und einem bewährten Prozess für Veränderungen ausgestattet.
Erprobte und bewährte Methoden, die in der Wissenschaft verwurzelt sind, können die Umweltauswirkungen Ihres Labors drastisch reduzieren. Mit ~1.600 Labors und 18.000 Wissenschaftlern aus über 220 Institutionen und 40 Ländern, die sich an der Zertifizierung beteiligen, zeigt die globale Reichweite des Programms den Wunsch der Branche, sich weiter zu verändern.
3. aufklären und sich einsetzen
Zu den wirkungsvollsten Instrumenten, um der Nachhaltigkeit Priorität einzuräumen, gehört es, sich über die Auswirkungen des eigenen Handelns zu informieren, herauszufinden, wie man sinnvolle Veränderungen herbeiführen kann, und sich kontinuierlich für die Nachhaltigkeit in der eigenen Gemeinschaft einzusetzen. Wenn Sie Ihr Wissen über nachhaltige Best Practices und Programme erweitern und Ihre Stimme zum Aufbau einer Nachhaltigkeitskultur nutzen, können wir gemeinsam eine gesündere, gerechtere und kohlenstofffreie Welt erreichen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten für den Einstieg, darunter:
- Das My Green Lab Ambassador Program: Diese kostenlose Online-Ressource richtet sich an Wissenschaftler und Labormitarbeiter, die motiviert sind, ihre Labors zu mehr Nachhaltigkeit zu ermutigen. Es bietet Ihnen eine schnelle Einführung in die Nachhaltigkeit im Labor und Ideen, wie nachhaltige Maßnahmen in Ihrer Organisation umgesetzt werden können. Als Botschafter haben Sie Zugang zum gesamten Botschafter-Netzwerk von über 3.600 Befürwortern der Nachhaltigkeit aus 59 Ländern.
- The Green Lab Accredited Professional Course: Dieser erste Kurs seiner Art wurde entwickelt, um Wissenschaftlern und Labormitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu erweitern und ihre Kompetenz im Bereich der Nachhaltigkeit im Labor unter Beweis zu stellen. Durch fachkundige Inhalte und ein interaktives Format bietet der AP-Kurs Module zur Erweiterung Ihres Wissens über Abfall, grüne Chemie, Beschaffung und mehr.
4. Übernehmen Sie eine Führungsrolle
Es gibt eine untrennbare Verbindung zwischen einem gesunden Planeten und gesunden Menschen. Ihr Lieferant wissenschaftlicher Produkte sollte die dringenden Handlungsaufforderungen von Wissenschaftlern in aller Welt zur Bekämpfung des Klimawandels unterstützen. Dieser Ansatz für die Umwelt sollte mit ihrem Auftrag übereinstimmen, Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Während Sie daran arbeiten, die Auswirkungen auf den Planeten zu reduzieren, sollten Ihre Lieferanten auch Ihre Nachhaltigkeitsziele aktiv unterstützen, indem sie sich auf Folgendes konzentrieren:
- Produktdesign: Durch die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsprinzipien in das Design umweltfreundlicherer Produktalternativen können Ihre Lieferanten Ihnen helfen, die Nachhaltigkeit im Labor voranzutreiben, indem sie den Einsatz gefährlicher Chemikalien minimieren, den Abfall- und Materialverbrauch senken und die Energieeffizienz erhöhen.
- Produktauswahl: Transparenz ist ein wichtiges Prinzip. Das Fisher Scientific Greener Choice Programm ermöglicht es Ihnen, Laborprodukte mit geringerer Umweltbelastung zu finden und bietet mehr als 6.000 Produkte verschiedener Marken an. Diese Produkte müssen strenge Kriterien erfüllen und Umweltmerkmale aufweisen, die in den Green Guides der US Federal Trade Commission aufgeführt sind. Die in Frage kommenden Produkte sind auf der Website von Fisher Scientific mit einem grünen Blattsymbol gekennzeichnet, wobei alle Angaben vom Hersteller bestätigt werden.
- Produktkennzeichnung: Ihr Lieferant wissenschaftlicher Produkte sollte sich an extern validierte Kennzeichnungssysteme halten, wie z. B. das oben erwähnte ACT-Umweltverträglichkeitssymbol. Das ACT-Label legt den Schwerpunkt auf Verantwortlichkeit, Konsistenz und Transparenz und wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Wissenschaftlern und Beschaffungsspezialisten nach klaren, verifizierten Informationen über die Umweltauswirkungen von Laborprodukten gerecht zu werden. Ende 2021 bot Thermo Fisher 470 Produkte mit einem ACT-Label an, und diese Zahl hat sich weiter erhöht, um Forschungs-, Pharma- und klinische Labore in die Lage zu versetzen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
- Verpackung & Transport: Das Verpackungsdesign ist ein wesentlicher Faktor für die Minimierung der Umweltauswirkungen. Ziel ist es, Verpackungs- und Transportlösungen zu entwerfen, die die Produktintegrität erhalten und gleichzeitig die Frachtdichte maximieren und somit weniger Kraftstoff verbrauchen. Ganz gleich, ob Sie die Verpackung einzelner Komponenten in Kits umgestalten, die Verwendung von Trockeneis und anderen kalten Versandmethoden reduzieren oder auf leicht wiederverwertbare Versandmaterialien umsteigen, Ihr Lieferant wissenschaftlicher Produkte muss die Umweltauswirkungen aktiv reduzieren und Ihnen helfen, Ihre Klima- und Abfallreduzierungsziele zu erreichen.
- Innovation: Als Teil eines breiteren Portfolios von Angeboten, die im Hinblick auf Nachhaltigkeit konzipiert oder umgestaltet wurden, sollte Ihr Händler für wissenschaftliche Produkte bestrebt sein, Produkte so zu entwickeln, dass die Nutzung natürlicher Ressourcen und die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden. Es gibt inzwischen immer mehr Produkte mit höherer Energieeffizienz, nachhaltigeren Entsorgungsoptionen und weniger gefährlichen Komponenten sowie mit geringerer Abfallproduktion in den Phasen der Herstellung, Verpackung und Nutzung.
Referenzen
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eu.fishersci.com/go/green-solutions