Die Wissenschaft hinter Fit-Tests
Die Überprüfung, ob eine Atemschutzmaske "mit einem eng anliegenden Gesichtsstück" eine angemessene Abdichtung zum Gesicht des Trägers gewährleistet, gilt seit langem als beste Praxis im Rahmen eines allgemeinen Atemschutzprogramms; in Großbritannien ist sie sogar vorgeschrieben.[1]
Zu den Atemschutzgeräten mit eng anliegenden Masken gehören Einwegmasken, Halbmasken und Vollmasken, einschließlich derjenigen, die Teil eines motorbetriebenen oder luftgefüllten Atemschutzsystems sind. In diesem Artikel werden Methoden der Dichtsitzprüfung und einige der verfügbaren Lösungen zur Unterstützung eines Dichtsitzprüfungssystems erörtert.
Wann sollte der Dichtsitz geprüft werden
Best Practice empfiehlt, dass Dichtsitzprüfungen durchgeführt werden sollten:
  • Bevor die Atemschutzmaske ausgegeben wird
  • Bei allen Trägern von Atemschutzmasken mit eng anliegenden Masken, bei denen bisher keine Dichtsitzprüfung durchgeführt wurde
Die Dichtsitzprüfung sollte zu geeigneten Zeitpunkten wiederholt werden, z. B.:
  • Wenn der Träger erheblich an Gewicht verliert oder zunimmt, größere zahnärztliche Eingriffe vornimmt oder sich eine größere Gesichtsverletzung zuzieht
  • Wenn eine andere Größe oder ein anderes Modell der PSA vorgeschrieben ist
  • In regelmäßigen Abständen, wie in den nationalen Richtlinien oder Unternehmensrichtlinien festgelegt
Es ist zu beachten, dass die Prüfung der Passform zusätzlich zur Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden muss.
Dichtigkeitsprüfverfahren
Es gibt zwei Hauptmethoden der Dichtsitzprüfung:
  • Qualitative Dichtsitzprüfung
  • Quantitative Dichtsitzprüfung
Bei beiden Testmethoden ist es wichtig, dass die Testperson frei von Gesichtsbehaarung und anderen Gegenständen ist, die die Gesichtsabdichtung beeinträchtigen könnten. Träger mit Gesichtsbehaarung oder Stoppeln (selbst wenn diese nur ein paar Tage wachsen), die die Abdichtung beeinträchtigen, dürfen keine Atemschutzmaske mit einem eng anliegenden Gesichtsstück tragen.
"Alle Tests erfordern eine Reihe von Übungen, die während des Fit-Tests durchgeführt werden müssen."
Die Anweisungen des Herstellers für die Prüfgeräte sollten stets befolgt werden. Über das Ergebnis der Prüfung sollte ein Protokoll erstellt und aufbewahrt werden.
Qualitative Dichtsitzprüfung
Qualitative Dichtsitzprüfungen liefern ein Ergebnis, das auf dem Nachweis eines Testmittels durch den Träger beruht. Die Prüfsubstanzen werden geschmacklich wahrgenommen und liefern ein subjektives Maß für die Qualität der Abdichtung des Gesichtsschutzes am Gesicht des Trägers. Bei dem Test wird eine kontrollierte Aerosolkonzentration in eine über dem Kopf des Trägers angebrachte Haube eingeleitet, und die Methode ist für Einweg- und Halbmasken-Atemschutzgeräte geeignet. Es ist zu beachten, dass Halbmasken-Atemschutzgeräte zwar mit Gas- und Dampffiltern verwendet werden können, aber nur mit Partikelfiltern (oder mit Partikelfiltern, die in Kombination mit Gas- und Dampffiltern getragen werden) auf ihren Sitz geprüft werden sollten. Einige nationale Behörden, wie z. B. die des Vereinigten Königreichs, lassen die Dichtsitzprüfung von Vollmasken mit höheren Schutzfaktoren mit qualitativen Methoden nicht zu.
Vorteile
  • Kostengünstig
  • Einfache Anwendung
  • Keine Kalibrierung der Geräte erforderlich
  • Keine Änderung des Gesichtsschutzes erforderlich
  • Durch die Erkennung fühlt sich der Träger stärker in den Test einbezogen
Nachteile
  • Subjektiv - hängt von der Reaktion des Trägers ab
  • Können keine Vollgesichtsmasken testen
Quantitative Dichtsitzprüfung
Quantitative Dichtsitzprüfungen liefern ein objektives Maß für die Qualität der Abdichtung zwischen dem Gesicht des Trägers und der Maske, das durch die Berechnung eines numerischen "Dichtsitzfaktors" quantifiziert wird. Für diese Tests sind jedoch spezielle Geräte wie Partikelzähler erforderlich.
Umgebungspartikelgeräte
Diese Geräte beruhen in der Regel auf natürlich vorkommenden Partikeln, die in der Umgebungsatmosphäre zirkulieren. Bei dem Test wird ein mit einer Sonde versehenes Gesichtsteil über einen Kunststoffschlauch mit dem Zählgerät verbunden. Partikel einer bestimmten Größe, die in der Atemschutzmaske identifiziert werden, werden gezählt und mit der Anzahl der Partikel verglichen, die außerhalb der Atemschutzmaske in der Umgebungsatmosphäre gezählt werden. In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, die Partikelkonzentration in der Umgebungsatmosphäre mit Hilfe eines Partikelgenerators zu erhöhen. Das Ergebnis dieser Prüfung wird als Verhältnis zwischen den Partikelzahlen innerhalb und außerhalb der Atemschutzmaske ausgedrückt (der bereits erwähnte "Fit-Faktor"). Diese Fit-Faktoren können oft hoch sein und sollten nicht verwechselt oder als Grundlage für die Auswahl einer Atemschutzmaske verwendet werden.
Vorteile
  • Erzielt ein numerisches Ergebnis
  • Ergebnis ist objektiv, unabhängig von der Wahrnehmung des Trägers
  • Computerkompatible Software ermöglicht das Ausdrucken von Aufzeichnungen
Nachteile
  • Preisintensiv
  • Kenntnisse über das Anlegen eines Gesichtsschutzes erforderlich
  • Eine Schulung des Bedieners wird empfohlen
  • Erforderlich ist ein zusätzlicher Adapter, um FFP1- und FFP2-Atemschutzmasken oder solche mit P1- oder P2-Filtern zu testen
Kontrollierte Unterdruckgeräte
Bei dieser Prüfmethode wird ein Gerät verwendet, das die Luft aus dem Gesichtsschutz entfernt und dann einen konstanten Unterdruck im Inneren des Gesichtsschutzes aufrechterhält, während der Träger den Atem anhält und sich nicht bewegt. Der zur Aufrechterhaltung des konstanten Unterdrucks erforderliche Luftstrom aus der Atemschutzmaske entspricht dem Luftstrom in die Maske (dem Grad der Leckage der Gesichtsabdichtung), und aus dem Verhältnis von "Einatmungsdurchfluss" und "Leckage-Durchfluss" lässt sich ein Passformfaktor ermitteln. Solche Systeme können jedoch nur mit Atemschutzmasken verwendet werden, die über abnehmbare Filter oder Zuluftanschlüsse verfügen.
Vorteile
  • Erfordert keine spezifische Partikelkonzentration in der Umgebung
  • Erfordert keine Sonden in der Maske
Nachteile
  • Einweg-Atemschutzmasken können nicht auf ihren Sitz geprüft werden
  • Träger benötigt gute Atemanhaltetechnik
Fit-Faktoren
Die erforderlichen Mindest-Fit-Faktoren werden durch nationale Normen definiert, sofern solche existieren. Die im Vereinigten Königreich festgelegten Mindestpassungsfaktoren sind in Tabelle 1 aufgeführt.[1]
Gesichtsmaske Typ
Quantitative Fit-Test-Methoden
Umgebungs-Partikelzählung
Kontrollierter Unterdruck
Einweg-Halbmaske
Halbmaske für das Gesicht
Gesichtsvollmaske
100
100
100
n/a
2000
2000
Tabelle 1. Erforderliche Mindest-Fit-Faktoren für die quantitative Dichtsitzprüfung
Brauchen Sie Hilfe bei der Atemschutz-Dichtigkeitsprüfung? Wir sind für Sie da.
Referenzen
1 Guidance on respiratory protective equipment (RPE) fit testing (INDG479, rev1). HSE 2019. www.hse.gov.uk/pubns/indg479.pdf
Arbeiter trägt eine Gesichtsmaske
Inhalt bereitgestellt von:
3M logo
Weitere Produkte
Reference