Häufig gestellte Fragen zu Orbitalschüttlern
Was ist der beste Orbitalschüttler für meine Anwendung?
Unsere interaktive Auswahlhilfe unterstützt Sie dabei, den richtigen Orbitalschüttler zu finden, der sich für Ihre Bedürfnisse am besten eignet.
Bei welchen Drehzahlen sollte ich meine Kultur inkubieren (Bakterien, Pilze, Hefen, Zellen, Algen usw.)?
Die folgenden Angaben sind allgemeine Leitlinien, die für Ihr Protokoll optimiert werden sollten. Wir empfehlen für Kulturen die folgenden Drehzahlen: Bakterien: 250 U/min, Pilze: 200 U/min, Hefe: 120 bis 300 U/min, Insektenzellen: 100 U/min, Algen: 110 U/min.
Warum sind unterschiedliche Plattformen wichtig?
Abhängig von der Größe und Anzahl der Gefäße, die Ihre Anwendung erfordert, benötigen Sie möglicherweise unterschiedliche Plattformen. Orbitalschüttler sind mit mehreren Plattformoptionen erhältlich, die separat bestellt werden können und Ihnen die Flexibilität bieten, die bestgeeignete Plattform für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.
Wir wirken sich die Drehzahl und die Amplitude des Schüttlers auf das Wachstum der Kultur aus?
In der Regel beeinflussen die Drehzahl und die Amplitude eines Schüttlers sowohl die Belüftung als auch das Mischen der Kultur. Eine stärkere Belüftung erhöht die Sauerstoffeintragsgeschwindigkeit (Oxygen Transfer Rate, OTR), die das Zellwachstum fördert. Die Schüttelamplitude wirkt sich linear auf die OTR aus.
Wofür wird ein Wasserbadschüttler verwendet?
Ein Wasserbadschüttler oder Schüttelwasserbad wird für Anwendungen wie Zellkulturen, Hybridisierung und bestimmte andere Molekularbiologie-Assays verwendet, um Proben unter Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur kontinuierlich zu schütteln und durchzumischen. Dank einer ausgezeichneten Wärmeübertragung sind Schüttelwasserbäder eine weitere kostengünstige Alternative zu inkubierten Orbitalschüttlern.