Standardinkubatoren für Ihr Labor
Die Auswahl des richtigen Standardinkubators ist entscheidend für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse in mikrobiologischen, pharmazeutischen und Forschungslaboren. Mit verschiedenen Konfigurationen, Temperaturbereichen und Luftstromsystemen hängt die Wahl des passenden Modells von Ihren spezifischen Anforderungen ab.
Thermo Scientific™ Heratherm™ Kompakte mikrobiologische Inkubatoren
Sparen Sie Platz mit unserem kompakten mikrobiologischen Inkubator, ideal für individuelle Arbeitsplätze oder Labore mit begrenztem Platz und kleinen Probenvolumina.
Thermo Scientific™ Heratherm™ Kompakte mikrobiologische Inkubatoren
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line – Standardinkubator mit natürlicher Konvektion
Speziell entwickelt für die schonende Inkubation von Organismen sowie die Konditionierung wärmeempfindlicher Medien.
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line – Standardinkubator mit natürlicher Konvektion
Memmert™ Standardinkubator mit natürlicher Konvektion, Einzeldisplay und Touchscreen, 749 L, Edelstahl
Ideal für Anwendungen bis +80°C, einschließlich kritischer Inkubationen bei +37°C.
Memmert™ Standardinkubator mit natürlicher Konvektion, Einzeldisplay und Touchscreen, 749 L, Edelstahl
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
BINDER™ 1 Jahr Garantieverlängerung
Verlängern Sie Ihre BINDER™ Garantie um ein Jahr ab Lieferdatum (Verschleißteile ausgeschlossen). Gilt für Kammern der folgenden Serien: B, BD, BD-S, BF, E, ED, ED-S, FD, FD-S, FED, FP, KB, KT und M.
BINDER™ 1 Jahr Garantieverlängerung
Memmert™ Edelstahlgitter für IN260 Inkubator
Zusätzliches Edelstahlgitter für den Memmert™ IN260 Inkubator. Elektropoliert und mit robuster Edelstahlkonstruktion.
Memmert™ Edelstahlgitter für IN260 Inkubator
BINDER™ Temperaturkalibrierzertifikat
Kalibrierzertifikat mit neun Messpunkten und benutzerdefiniertem Sollwert. Gilt für BINDER™-Schränke der Serien ED, FD, FED, FP, M, FDL, MK, MKT, BD, BF, KB, C, CB und KBW.
BINDER™ Temperaturkalibrierzertifikat
FAQ
Ein Standardinkubator ist ein Laborgerät, das dafür ausgelegt ist, eine temperaturkontrollierte Umgebung für die Inkubation von Proben aufrechtzuerhalten. Er wird häufig für mikrobiologische Kulturen, Probenlagerung und Stabilitätstests verwendet.
Im Gegensatz zu CO₂-Inkubatoren steuern Standardinkubatoren keine Gasniveaus, wodurch sie für allgemeine Anwendungen geeignet sind, bei denen keine präzisen atmosphärischen Bedingungen erforderlich sind.
Temperaturbereich und Stabilität
Der erforderliche Temperaturbereich hängt von Ihrer Anwendung ab. Die meisten Standardinkubatoren arbeiten zwischen Umgebungstemperatur +5°C und 70°C. Stabilität und Gleichmäßigkeit sind entscheidend, um konstante experimentelle Bedingungen sicherzustellen.
Kammervolumen und Kapazität
Wählen Sie die Kammergröße basierend auf Ihrem Probendurchsatz. Größere Kapazitäten sind ideal für Labore mit hohem Probenvolumen, während kompakte Geräte für begrenzten Platz auf der Laborbank geeignet sind.
Luftzirkulationstechnologie
  • Natürliche Konvektion: sanfter Luftstrom, reduziert das Austrocknen von Proben
  • Erzwungene Luftkonvektion: schnellere Temperaturerholung und bessere Gleichmäßigkeit
Steuerung und Überwachung
Digitale Steuerungen, Alarme und Datenprotokollierungsfunktionen verbessern Zuverlässigkeit und Konformität mit Laborstandards.
Typ Hauptmerkmal Typische Anwendung
StandardinkubatorNur TemperaturkontrolleMikrobiologie, allgemeine Labornutzung
CO₂-InkubatorGas- und FeuchtigkeitskontrolleZellkultur
KühlinkubatorKühlen und HeizenBSB-Tests, Umweltstudien
Das Verständnis dieser Unterschiede hilft sicherzustellen, dass Sie das richtige Gerät für Ihre Anwendung auswählen.
Standardinkubatoren werden häufig verwendet für:
  • Wachstum mikrobiologischer Kulturen
  • Pharmazeutische Stabilitätstests
  • Qualitätskontrolle in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Forschungs- und akademische Labore
Top Marken