Der praktische Leitfaden zur Auswahl der richtigen Untersuchungshandschuhe für Ihre Aufgabe
Die Wahl der richtigen Handschuhe für Ihre Aufgabe spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken. Die Vielfalt der verfügbaren Produkte kann jedoch überwältigend sein. Dieser Leitfaden erläutert die Vor- und Nachteile der einzelnen Materialien und hebt weitere wichtige Faktoren hervor, damit Sie den richtigen Handschuh für Ihre Aufgaben, Bedürfnisse und Ihr Budget finden.
Schritt 1: Arten von Handschuhmaterialien
Verschiedene Handschuhmaterialien bieten unterschiedliche Schutzstufen gegen die gefährlichen Substanzen, mit denen Sie in Kontakt kommen. Die gängigsten Materialien für Untersuchungshandschuhe sind Latex, Nitril und Neopren.
Latexhandschuhe
Latex wird aus Naturkautschuk hergestellt. Diese Handschuhe sind sehr beliebt, da sie eine hervorragende Dehnbarkeit und guten Schutz vor gefährlichen Substanzen bieten. Dank ihrer Elastizität passen sie sich der Hand präzise an und bieten eine optimale Passform sowie höheren Tragekomfort als Alternativen aus Vinyl und Nitril. Der Nachteil ist, dass die Proteine aus Naturkautschuk allergische Reaktionen auslösen können. Ein relativ kleiner Prozentsatz der medizinischen Fachkräfte und Patienten leidet unter einer Latexallergie. 
Latex Gloves
Nitrilhandschuhe
Als synthetischer Kautschuk ähnelt Nitril Latex und bietet eine gute Passform, ohne allergische Reaktionen auszulösen. Unter den vier Handschuhtypen bieten Nitrilhandschuhe die beste Festigkeit und Durchstoßfestigkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie atmungsaktiver sind als Vinyl- oder Latexhandschuhe. Allerdings haben sie den höchsten Preis.
Nitrile Gloves
Neoprenhandschuhe
Neopren, auch Polychloropren genannt, ist wie Nitril ein synthetischer Kautschuk. Neoprenhandschuhe sind sehr strapazierfähig und weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Sonnenlicht, Witterungseinflüsse und Oxidation auf, was sie ideal für den Einsatz im Freien macht. Die hohe Flexibilität sorgt für eine gute Passform und einen höheren Tragekomfort, der Latexhandschuhen in nichts nachsteht. Im Vergleich zu Nitrilhandschuhen weisen Neoprenhandschuhe eine geringere Chemikalienbeständigkeit auf.
Neoprene Gloves
Vergleich der Handschuhmaterialien
Die Tabelle zeigt die Stärken und Schwächen von Vinyl-, Latex-, Nitril- und Neoprenhandschuhen auf einen Blick. Ein Häkchen steht für durchschnittliche Stärke, zwei Häkchen für mittlere Stärke und drei Häkchen für überragende Stärke.
EigenschaftenVinylLatexNitrilNeopren
Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche, Abrieb und Schnitte√√√√√√√
Komfort / Tastempfinden√√√√√√√√
Chemikalienbeständigkeit√√√√√
Passform / Flexibilität√√√√√√√
Witterungsbeständigkeit√√√√√
Kosten pro Einheit$$$$$$$$$
Latexallergie Typ 1-+--
Umweltfreundlich / biologisch abbaubar-√√-
Schritt 2: Handschuhdicke
Die Handschuhdicke ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl der besten Untersuchungshandschuhe. Dünnere Handschuhe bieten bessere Flexibilität, Fingerfertigkeit und Tastempfindlichkeit, während dickere Handschuhe mehr Schutz bieten und strapazierfähiger sind, sodass sie mehrere Einsatzzyklen überstehen können. Dünnere Handschuhe sind die beste Wahl für medizinische oder körperliche Untersuchungen oder für medizinische Eingriffe. Die Dicke wird in Mil angegeben. Ein Mil entspricht einem Tausendstel Zoll.
Schritt 3: Größe und Passform
Es mag trivial klingen, aber es ist wichtig, die richtige Handschuhgröße zu wählen, um optimale Leistung und Schutz zu gewährleisten. Das Tragen eines zu großen Handschuhs beeinträchtigt nicht nur die Fingerfertigkeit, sondern erhöht auch das Risiko einer Infektion oder Kontamination. Kleine Partikel oder Flüssigkeiten können in den Zwischenraum zwischen Ihren Händen und den Handschuhen gelangen, und Partikel können von Ihren Händen herunterfallen und Proben sowie Arbeitsprozesse kontaminieren. Zu kleine oder zu enge Handschuhe beeinträchtigen die Fingerfertigkeit bereits nach kurzer Tragezeit und führen schnell zu Ermüdungserscheinungen an den Händen.
Schritt 4: Weitere nützliche Eigenschaften
Es gibt viele weitere fortschrittliche Merkmale, die den Tragekomfort verbessern und für Ihre Arbeit von Vorteil sein können, wie z. B. geriffelte Manschetten, strukturierte Fingerspitzen usw.  Geriffelte Manschetten erhöhen den Schutz vor Flüssigkeitstropfen und die Festigkeit des Handschuhs, indem sie ein Abrollen verhindern, während strukturierte Fingerspitzen einen besseren Halt an nassen und trockenen Gegenständen bieten.
Kein Handschuh ist perfekt für alle Aufgaben. Stöbern Sie in unserer großen Auswahl an Untersuchungshandschuhen und nutzen Sie unser interaktives Auswahltool, um den Handschuh zu finden, dessen Eigenschaften am besten zu Ihrer Aufgabe, Ihren Anforderungen und Ihrem Budget passen.
gloves