UserName
Labcon Muster anfordern
Füllen Sie unser Formular unten aus, um ein Muster anzufordern:
Pflichtfeld*
  • Doktorand/Student
  • Laborverwaltung
  • Forschungswissenschaftler
  • Labortechniker
  • Produktionstechniker
  • Betriebs-/Anlagenmanagement
  • Einkauf
  • Umweltschutz und Sicherheit
  • Store Manager
  • Qualitätsmanager
  • Other
  • Österreich
  • Belgien
  • Denmark
  • Finnland
  • Frankreich
  • Deutschland
  • Irland
  • Italien
  • Niederlande
  • Norwegen
  • Portugal
  • Spanien
  • Schweden
  • Schweiz
  • Vereinigtes Königreich
  • 15 ml metallfreies Zentrifugenröhrchen
  • 50 ml metallfreies Zentrifugenröhrchen
  • 1-10
  • 10-50
  • 50-100
  • 100-500
  • 500+
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Alle von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten werden von uns gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Erhalt weiterer Marketinginformationen von uns abzulehnen.
Für Anwendungen, bei denen ausschließlich Materialien mit niedrigem Metallgehalt (1 ppb) eingesetzt werden dürfen
  • Getestete Metalle: Calcium, Magnesium, Zink, Vanadium, Kobalt, Lithium, Cadmium, Eisen, Mangan, Kupfer, Natrium, Chrom, Blei, Quecksilber, Aluminium, Silizium, Nickel, Phosphor, Kalium, Selen und Arsen
  • Zertifiziert frei von RNase/DNase, ATP, Endotoxinen/Pyrogenen (<0,05 EU/ml), zytotoxischen Wirkungen und Spuren von Schwermetallen (unter einem Teil pro Milliarde)
  • Das 50-ml-Röhrchen verfügt über die höchste auf dem Markt erhältliche Schleudergeschwindigkeit für Polypropylen: 20.000 RCF
  • Sterile Röhrchen sind gemäß ISO 11137 für Forschungs-, klinische und diagnostische Zwecke validiert – zertifiziert steril mit einem Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10⁻⁶
  • Patentierte, wischfeste Beschriftungsfläche
  • Gefrierzeichen (gefrierfähig bis -80 °C)
Unsere MetalFree™-Zentrifugenröhrchen werden so hergestellt, dass wichtige Spurenmetalle unter einem Teil pro Milliarde (1 ppb) bleiben. Sie können für Lagerungs- und Analyseaufgaben verwendet werden, die extrem niedrige Gehalte der meisten gängigen Metalle erfordern. Diese Röhrchen werden in einem proprietären Verfahren hergestellt, das gängige Metalle praktisch vollständig eliminiert. Diese Röhrchen sind weitaus sauberer als metallfreie Röhrchen, die lediglich eine Zertifizierung von 1 Teil pro Million (1 ppm) bieten, und somit einzigartig. Diese in unserem eigenen Labor entwickelten Röhrchen werden mit induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) hergestellt und sind frei von mehr als 20 gängigen Spurenmetallen bis zu einem Nachweisgrenzwert von 1 Teil pro Milliarde.
Über Labcon
dwk
Labcon™ ist der weltweit führende Hersteller von umweltfreundlichen Laborverbrauchsmaterialien (Earth Friendly™). In den letzten zwanzig Jahren haben wir unsere Treibhausgasemissionen um 89 % reduziert. Unsere Produkte werden zu über 60 % mit erneuerbarer Energie hergestellt und enthalten nachhaltige Materialien wie kohlenstoffbindende Biokunststoffe und recycelbare/wiederverwendbare Kunststoffe. Darüber hinaus entwickeln wir zu 100 % recycelbare Verpackungsoptionen mit minimalem Kunststoffanteil und bieten die hochwertigsten Laborgeräte auf dem Markt an, indem wir unsere Produkte in unserem Werk in den Vereinigten Staaten entwerfen, herstellen, verpacken und sterilisieren.
Labcon-Produkte sind zertifiziert frei von RNase/DNase, ATP, Endotoxinen, zytotoxischen Wirkungen und Spuren von Schwermetallen. Wir bieten Filterspitzen, die zusätzlich für sensible Anwendungen als frei von Protease und menschlicher DNA zertifiziert sind, sowie viele andere Spezialprodukte. Unser validierter Sterilisationsprozess entspricht der Norm ISO 11137, wobei die Produkte für einen Sterilitätssicherheitsgrad von 10⁻⁶ zertifiziert sind, wie er für klinische, diagnostische und Forschungsanwendungen erforderlich ist. Wir überprüfen ständig die Leistung unserer Produkte und ersetzen alle Produkte, die unseren veröffentlichten Standards nicht entsprechen.
Labcon ist seit über 60 Jahren in der Kunststoffindustrie tätig und wir glauben daran, dass die Herstellung hochwertiger Kunststoffprodukte der richtige Weg ist, um Ihre Arbeit zu unterstützen. Für uns bedeutet dies, Laborverbrauchsmaterialien von höchster Qualität mit einer branchenweit führenden geringen Umweltbelastung herzustellen.