CAS RN 928038-44-2
CAS RN 928038-44-2
IUPAC Name:
(azetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Synonyme:
azetidin-3-ylmethanol hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
123.58
Summenformel:
C4H10ClNO
InChi Key:
AQUVQGSNKVDBBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.OCC1CNC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Azetidinemethanol hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 928038-44-2 Summenformel: C4H10ClNO Molekulargewicht (g/mol): 123.58 MDL-Nummer: MFCD08703352 InChI-Schlüssel: AQUVQGSNKVDBBF-UHFFFAOYSA-N Synonym: azetidin-3-ylmethanol hydrochloride,3-azetidinemethanol hydrochloride,azetidine-3-yl methanol hcl,3-hydroxymethyl-azetidine hcl,azetidin-3-yl methanol hydrochloride,3-hydroxymethyl azetidine hydrochloride,3-azetidinemethanol, hydrochloride 1:1,azetidine-3-yl methanol hydrochloride,pubchem19094,3-hydroxymethyl azetidine 3 PubChem CID: 24801400 IUPAC-Name: Azetidin-3-ylmethanol;hydrochlorid SMILES: C1C(CN1)CO.Cl