accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 90389-96-1

CH3NHN

CAS RN 90389-96-1

IUPAC Name: 3-[(methylamino)methyl]benzonitrile
Synonyme: 3-[(methylamino)methyl]benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 146.19
Summenformel: C9H10N2
InChi Key: KBRCDVSFCMVQSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC=CC(=C1)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern