accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 902836-92-4

NHONCl

CAS RN 902836-92-4

IUPAC Name: 2-chloro-4-(piperidin-3-yloxy)benzonitrile
Synonyme: 2-chloro-4-(piperidin-3-yloxy)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 236.7
Summenformel: C12H13ClN2O
InChi Key: GPGZXKBRTANYCD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1=C(C=CC(OC2CCCNC2)=C1)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern