CAS RN 896160-69-3
CAS RN 896160-69-3
IUPAC Name:
3-bromopyridine-2,5-diamine
Synonyme:
3-bromopyridine-2,5-diamine
Molekulargewicht (g/mol):
188.03
Summenformel:
C5H6BrN3
InChi Key:
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC(Br)=C(N)N=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Brom-2,5-diaminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 896160-69-3 Summenformel: C5H6BrN3 Molekulargewicht (g/mol): 188.03 MDL-Nummer: MFCD03427651 InChI-Schlüssel: YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,5-diamino-3-bromopyridine,3-bromo-2,5-diaminopyridine,2,5-diamino-3-bormopyridine,2,5-pyridinediamine, 3-bromo,pubchem5490,acmc-1c3l9,3-bromanylpyridine-2,5-diamine,abbypharma ap-31-4166 PubChem CID: 2734413 IUPAC-Name: 3-bromopyridine-2,5-diamine SMILES: NC1=CC(Br)=C(N)N=C1