accessibility menu, dialog, popup

UserName

Schwierige Wissenschaft, einfache Bioreagenzien

Jetzt sparen

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 79099-07-3

CH3H3CCH3OONO

CAS RN 79099-07-3

IUPAC Name: tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
Synonyme: tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 199.25
Summenformel: C10H17NO3
InChi Key: ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.