CAS RN 67681-86-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Defluoro-6-chloro Norfloxacin Hydrochloride, TRC
CAS: 67681-86-1 Summenformel: C16 H18 Cl N3 O3 . H Cl Molekulargewicht (g/mol): 372.25 Synonym: 6-Chloro-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, hydrochloride-3-quinolinecarboxylic Acid,Norfloxacin impurity F IUPAC-Name: 6-chloro-1-ethyl-4-oxo-7-piperazin-1-yl-quinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride SMILES: Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(Cl)c(cc12)N3CCNCC3