CAS RN 60577-23-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, TRC
CAS: 60577-23-3 Summenformel: C12 H19 N O . Cl H Molekulargewicht (g/mol): 229.75 Synonym: (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride,Trimebutine Imp. A (EP) as Hydrochloride IUPAC-Name: 2-(dimethylamino)-2-phenylbutan-1-ol;hydrochloride SMILES: Cl.CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1
2
(2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanolhydrochlorid, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.