accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 565-67-3

CH3OHCH3H3C

CAS RN 565-67-3

IUPAC Name: 2-methylpentan-3-ol
Synonyme: 2-methyl-3-pentanol
Molekulargewicht (g/mol): 102.18
Summenformel: C6H14O
InChi Key: ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(O)C(C)C
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)