CAS RN 5372-23-6
CAS RN 5372-23-6
IUPAC Name:
4-cyano-1H-imidazole-5-carboxamide
Synonyme:
5-cyano-3H-imidazole-4-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol):
136.11
Summenformel:
C5H4N4O
InChi Key:
QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC(=O)C1=C(N=CN1)C#N
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Cyanoimidazol-5-Carboxamidhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 5372-23-6 Summenformel: C5H4N4O Molekulargewicht (g/mol): 136.11 MDL-Nummer: MFCD00129664 InChI-Schlüssel: QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamide,4-cyano-5-imidazolecarboxamide,5-cyano-3h-imidazole-4-carboxamide,1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano,4-cyanoimidazole-5-carboxamide,acmc-20amkb,5-cyanoimidazole-4-carboxamide,1h-imidazole-5-carboxamide,4-cyano,5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamidehydrate,1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano-9ci PubChem CID: 270862 IUPAC-Name: 4-Cyan-1H-imidazol-5-carboxamid SMILES: NC(=O)C1=C(N=CN1)C#N