accessibility menu, dialog, popup

UserName

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 5262-39-5

HOONHOOHO

CAS RN 5262-39-5

IUPAC Name: 2-(carboxyformamido)acetic acid
Synonyme: N-oxalylglycine
Molekulargewicht (g/mol): 147.09
Summenformel: C4H5NO5
InChi Key: BIMZLRFONYSTPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CNC(=O)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.